Learn More
Syngene™ G:BOX Chemi XX9
G:BOX Chemi XX9 de Syngene™ ofrece un rendimiento y una resolución de imágenes excelentes para la adquisición de imágenes de geles de ADN, geles de proteínas visibles, transferencias de quimioluminiscencia y tiene opciones para inmunotransferencia con fluorescencia con imágenes de rojo, verde, azul e IR
Marca:  Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-E60
Detalles adicionales : Peso : 64.00000kg
Código de producto. 15859922
  • 31230.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
G:BOX Chemi XX9 es un sistema de documentación de geles versátil para geles y transferencias de gran tamaño
  • Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues.
  • Capacidad para muchas aplicaciones de imágenes, entre ellas:
    • Geles de proteínas/ADN
    • Quimioluminiscencia
    • Geles sin tinción
    • Transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes
    • Geles 2D
    • Aplicaciones in vivo (es posible que se necesiten accesorios adicionales)
  • Cuenta con una cámara de 9 MP de alta resolución refrigerada mediante Peltier con capacidad para producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises).
  • El chip de la cámara es líder en su clase con un rendimiento cuántico del 73 % a 425 nm (máximo del 77 %).
  • Objetivo F0.95 con iris y enfoque motorizados (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos.
  • La sala oscura extendida dispone de un ascensor motorizado exclusivo para utilizar las funciones de zoom con enfoque automático y garantizar que se captura la imagen del gel o de la transferencia con la máxima resolución.
  • Incorpora una rueda de filtros de siete posiciones, luz blanca Epi y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, para imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales). El área de visualización máxima disponible es de 32,3 × 25,6 cm.
  • El área de visualización máxima disponible es de 22,7 × 30,5cm.
  • Se necesita PC (no incluido)
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas. Tiene una sencilla interfaz de usuario basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Win10, 8 y 7.
  • Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla.
  • Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras.
  • Los archivos también se pueden guardar en formato TIFF, JPEG y BMP.
  • Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro.
  • Todas las imágenes capturadas se pueden editar fácilmente con anotaciones, herramientas de edición, nitidez de la imagen y se pueden exportar a GeneTools.
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos.  Entre los tipos de muestras de análisis se incluyen:
  • Peso molecular
  • Recuento de colonias
  • Transferencia de manchas
  • Correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
Los software GeneSys y GeneTools cumplen los requisitos de 21 CFR parte 11 y de los entornos de GLP.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y dos actualizaciones de software gratuitas al año.
Especificaciones
Especificaciones
Generador de imágenes Gbox Chemi XX9
115/240
7 posiciones
3,69 x 3,69 ul
Windows 7 o superior
Genesys y Genetools incluidos, sin límite
opcional en función del transiluminador
Gbox-Chemi-xx9
1
CCD refrigerada de 9 mp
57x99x55
Generador de imágenes de gel/transferencia
60
55
hasta 25 x 30 cm
99
9mp
opcional
57
Fijo
no
extraíble
geles, transferencias, quimioluminiscencia, inmunotransferencia con fluorescencia
Certificados
Ver productos accesorios