Learn More
Molecular Probes™ Solución de tinción de PI/ARNasa FxCycle™
Solución de tinción de PI/ARNasa FxCycle™
Marca: Molecular Probes™ F10797
138.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
La solución de tinción de PI/ARNasa FxCycle™ se utiliza para el análisis mediante citometría de flujo del contenido de ADN en células fijas. El yoduro de propidio (PI), una popular tinción roja-fluorescente, se une al ADN mediante una intercalación entre las bases con poca o ninguna preferencia de secuencia y con una estequiometría de un tinte por 4–5 pares de base de ADN. El PI también se une al ARN, lo que requiere un tratamiento con ARNasa para distinguir entre la tinción del ARN y el ADN. Esta solución de yoduro de propidio incluye ARNasa A libre de ADNasa y un reactivo de permeabilización. Viene listo para su uso: simplemente añada la solución de tinción a las células fijas, incube y adquiera en un citómetro de flujo sin lavar.Consulte una guía de selección de todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en citometría de flujo.
Especificaciones
1 frasco de solución de tinción de PI/ARNasa FxCycle™ (100 ml). Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Yoduro de propidio | |
Citómetro de flujo | |
Fluorescente | |
FxCycle™ | |
Solución de tinción |
535⁄ 617 | |
Tubo(s) | |
200 reacciones | |
Solución | |
Temperatura ambiente | |
Nucleus |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.