Learn More
CleanSpace™ Technology Protectores de visor antiarañazos extraíbles para máscara facial completa CleanSpace
El protector de visor antiarañazos extraíbles para máscara facial completa es una película protectora para la visor de máscara facial completa.
Marca: CleanSpace™ Technology PAF-1018
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Paquete de 10 películas
- Transparentes y fáciles de utilizar
- Se utiliza con el revolucionario respirador CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni cinturones
- Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
- Permite sudoración y transpiración
- Fácil de lavar, secado rápido
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
- Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 | |
Poliéster | |
PAF-1014, PAF-1106 | |
10/Paq. | |
210 x 125 mm |
Sí | |
Despliegue los protectores antiarañazos de la visera | |
PAF-1018 | |
Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C | |
75 g |