Learn More
Scilabub™ Frosters™ Cryogenic Shoulder Glove
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Descripción
La capa exterior es de material impermeable para repeler el agua que se condensa en las superficies frías, pero sigue siendo permeable a los gases (incluido el vapor de agua) para que no se genere una condensación pegajosa en su interior. Para reducir la cantidad de guante entre los dedos, los agujeros de la costura no se han sellado. Aunque en un uso normal esto no ha demostrado ser un problema, los guantes no deben sumergirse en nitrógeno líquido y no es aconsejable utilizarlos a temperaturas por encima de los – 80 °C. Son muy duraderos y conservan su flexibilidad (aunque con un poco de rigidez) durante largos períodos en atmósferas frías. Material exterior de poliimida y poliolefina con un poco de poliéster como relleno y forro de algodón. Fabricado conforme a la norma EN 511. Diseñados para manipular objetos muy fríos, más específicamente, aquellos almacenados en la fase de vapor de nitrógeno líquido (en un intervalo de temperatura de – 120 °C a – 190 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0120, EN 5 11:2006 |
Color | Azul |
Tipo de producto | Guantes de medio brazo Frosters para equipos criogénicos |
Tamaño | Pequeño |
Resistente a | Agua |