Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de vidrio FRIO-Temp™: relleno con Enviro-Safe™
Ideal para su uso en congeladores, refrigeradores, incubadoras, hornos y bancos de sangre.
51.45€ - 72.40€
Especificaciones
Tamaño del frasco | 30 ml |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
Incluye | Revestimiento de PTFE |
Material | Vidrio |
Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
Código de producto | Marca | Exactitud | Intervalo de temperatura (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Intervalo de temperatura (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13069162
|
H-B Instrument™
B61004-0500 |
± 0,5 °C | De 15 °C a 50 °C | Incubadora | Termómetro de verificación |
70.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13029162
|
H-B Instrument™
B61004-0400 |
± 0,5 °C | De -5 °C a +20 °C | Bancos de sangre | Termómetro de verificación |
64.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13049162
|
H-B Instrument™
B61004-0100 |
± 0,5 °C | De -5 °C a +15 °C | Refrigerador | Termómetro de verificación |
72.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13089162
|
H-B Instrument™
B61004-0800 |
± 0,5 °C | De 15 °C a 50 °C | Incubadora | Termómetro de verificación: Easy-Read |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Se suministra con una declaración de precisión trazable a NIST™ y DKD, número de serie exclusivo y accesorios de Velcro™ y de imán. Basta con enroscar el termómetro con tapón en el frasco y fijarlo a la muestra de prueba.
Especificaciones
30 ml | |
Revestimiento de PTFE | |
Líquido Enviro-Safe™ | |
0,5 °C |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Vidrio | |
± 0,5 °C |