Learn More
Labconco™ Liofilizadores de sobremesa FreeZone™ de 4.5 l y - 50 °C, modelos de 230 V
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 4.5 litros están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
13150.00€ - 14435.00€
Especificaciones
Tipo | Liofilizador |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2.5 l (antes de la descongelación) |
Intervalo de temperatura (métrico) | − 50 °C |
Intervalo de temperatura (imperial) | − 58 °F |
Material | Acero |
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15772727
|
Labconco™
700401030 |
Colector de acero inoxidable sin revestimiento | Schuko |
13150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15782727
|
Labconco™
700402030 |
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE | Schuko |
14435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa de 4,5 litros FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras entre ligeras y moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
- La bobina del colector de acero inoxidable recta contiene 4.5 litros de hielo antes de la descongelación
- El colector de −50 °C es adecuado para muestras acuosas
- Incluye descongelamiento por gas caliente, puerto USB lateral y conexión Ethernet en la parte posterior
- Sistema de refrigeración ecológico sin HCFC/CFC
- La bobina interna maximiza la eficacia en el atrapamiento de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE resisten los compuestos corrosivos
- El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y del nivel de vacío
- Pantalla táctil en color de 5 pulg.
- Control y programación flexibles de los accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final opcional End-Zone™ para liofilización en matraz
- El registro y visualización de datos con una sola pulsación proporciona información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de ejecución
- Entre los ajustes personalizables se encuentran el idioma, la zona horaria, la temperatura y el vacío
- Se pueden enviar de forma automática alertas e información de los parámetros de funcionamiento actuales a las direcciones de correo electrónico indicadas por el usuario
- Las exclusivas funciones de FreeZone protegen su bomba de vacío de costosos daños: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se desconecta de forma automática cuando hay una fuga durante el arranque o el funcionamiento
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, accesorio de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no incluidos).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
One year
Especificaciones
Liofilizador | |
− 50 °C | |
Acero | |
22.4 pulg | |
16.5 pulg | |
18.9 pulg | |
7:00 AM | |
60 Hz |
2.5 l (antes de la descongelación) | |
− 58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
56.8 cm | |
41.9 cm | |
48 cm | |
230 V | |
49.4 kg |