Learn More
Brady™ Etiquetas de impresión por transferencia térmica de poliéster FREEZERBONDZ™
Fabricadas de poliéster Freezerbondz™ duradero (B-492). Las etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz están diseñadas para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, centrífugas, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
213.00€ - 441.00€
Especificaciones
Descripción | Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11899574
|
Brady™
805916 |
9,53mm | 9,53mm | 9,53 mm |
213.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11810885
|
Brady™
805917 |
12,70mm | 12,70mm | 12,7 mm |
347.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10013164
|
Brady™
805919 |
25,4 mm | 1,2 cm | 0,9 cm |
434.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10082003
|
Brady™
805920 |
25,4 mm | 1,2 cm | 1,1 cm |
441.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de - 196 a 100 °C (de - 320 a 212 ° F)
- Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Transferencia térmica | |
No estéril | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
-320/-266 °F | |
30 m |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio | |
3000/paq. | |
0,020 mm |