Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para congeladores y refrigeradores
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
96.40€ - 152.00€
Especificaciones
Descripción | Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi |
---|---|
Acabado exterior | Acero con revestimiento de epoxi |
Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
Admite | Artículos de congelador generales |
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11762318
|
Thermo Scientific™
6695 |
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | 29,2 pies cúb.(826L) unidades |
152.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10123692
|
Thermo Scientific™
6696 |
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | 659, 1297, 1447 y 2231 l (23,3, 45,8, 51,1 y 78,8 pies cúb.) |
133.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11747754
|
Thermo Scientific™
6697 |
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | 29,2 pies cúb.(826L) unidades |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11749863
|
Thermo Scientific™
6698 |
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | 51,1 pies cúb.(1447L) unidades |
96.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11752318
|
Thermo Scientific™
7125 |
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | Unidades de 133 l (4,7 pies cúb.), 326 l (11,5 pies cúb) |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
- Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi
- Tamaños de mitad de fondo y fondo completo
- Las unidades bajo mesa solo utilizan estantes de fondo completo.
Especificaciones
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Artículos de congelador generales |