Learn More
Azpack™ Tapones de liofilización
Empuje hacia adentro para engranar y tire hacia afuera para quitar el tapón. Los tapones de liofilización Azpack™ no tienen rosca y están fabricados con caucho resistente.
Marca:  Azpack™ 10483274
Detalles adicionales : Peso : 0.34200kg
Código de producto. 10483274
  • 132.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con viales de liofilización e inyección
  • Tapón que encaja a presión sin rosca
  • Utilizar con un tapón de rosca de polipropileno adecuado
Especificaciones
Especificaciones
Caucho de bromobutilo
Paquete de 500
Viales de vidrio de 2 ml
13 mm