Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 6, kit de adaptador para liofilizador, kit de adaptador para concentrador de vacío y Chemvac, DN 25 KF
Para bomba de paletas giratorias DN 25 KF
Marca:  Gardner Denver Welch™ 330045
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 13226349
  • 161.12€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de concentrador de vacío incluye:
  • Adaptador de brida KF25
  • Manguera de vacío de PVC de 1,5 m
  • Abrazaderas y anillos de centrado
Especificaciones
Especificaciones
Kit de adaptador para liofilizador y concentrador de vacío
Bomba de paletas giratorias DN 25 KF