Learn More
Thermo Scientific™ Bastidores y tapas para módulos estándar para inmunoanálisis, bastidor Nunc
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos con estos marcos y tapones para módulos estándar para inmunoanálisis.
114.00€ - 192.00€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Compatibilidad de placas | Módulos estándar para inmunoensayos |
Código de producto | Marca | Descripción | Color | Esterilidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color | Esterilidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10224551
|
Thermo Scientific™
430082 |
Tapón para tiras de 8 pocillos | Transparente | No estéril | Marco |
192.00€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10684022
|
Thermo Scientific™
430805 |
Tapón para tiras de 8 pocillos, estéril | Transparente | Estéril | Marco |
160.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10524811
|
Thermo Scientific™
460348 |
Marco para módulos Nunc | Blanco | No estéril | Marcos y tapones |
114.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos mediante los marcos y las tapas para módulos estándar para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
- Polietileno, marco apilable con marcas de orientación de la tapa
Especificaciones
Polietileno | |
Módulos estándar para inmunoensayos |