Learn More
Formic acid, Reagent grade, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic acid |
Fórmula lineal | HCOOH |
Número UN | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.03g/mol |
Densidad | 1.22g/mL at 25°C |
Porcentaje de pureza | ≥95% |
Grado | Reagent |
Cantidad | 100 mL |
Límite de explosión | 0.57 |