Learn More
Formic Acid, 88%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15537784
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
64-18-6
CH2O2
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
ácido fórmico
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
ácido fórmico
C(=O)O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Formic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza 88%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación de 50,00 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1 l = 1,20kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.