Learn More
Formamida (biología molecular), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
La formamida de uso en biología molecular se utiliza para la secuenciación e hibridación de ácido nucleico. Requiere un tratamiento previo con una resina de lecho mixto.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formamide |
| pH | 4 to 5 |
| Punto de fusión | 2°C |
| Absorbancia | 0.1 max. at 280nm |
| Densidad | 1.133g/cm³ |
| Punto de ebullición | 210°C |
| Cantidad | 100 mL |
| Identificación | Pass Test |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formamide
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.