Learn More
Solución de formaldehído, Reagecon™
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Especificaciones
CAS | 50-00-0 |
Fórmula molecular | CH2O |
Número MDL | MFCD00003274 |
Cantidad | 100 ml |
Sinónimo | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=O |
Nombre IUPAC | formaldehído |
Peso molecular (g/mol) | 30.03 |
PubChem CID | 712 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- formaldehyde solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol