missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Formaldehyde Fluorescent Detection Kit

Assay Formaldehyde levels in Human Urine and Tissue Culture Media.

Marca:  Invitrogen™ EIACH2O

318.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15870893

  • 477.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Includes: Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.

Descripción

Descripción

El kit de detección de formaldehído (para uso exclusivo en investigación) es un ensayo fluorescente y está diseñado para la detección y cuantificación del formaldehído en muestras de orina humana y medios de cultivo tisular.

Este kit completo y listo para usar incluye placas transparentes de 96 pocillos, estándar de formaldehído, reactivo de detección de formaldehído y otros componentes para realizar el ensayo. Para utilizar este kit se necesita un lector de placas de fluorescencia de 96 pocillos capaz de leer emisiones fluorescentes a 510 nm, con excitación a 450 nm.

Características de rendimiento
• Tipo de ensayo: kit de detección fluorescente
• Tipos de muestra: muestras de medios de cultivo de orina y tejido humanos
• Sensibilidad: 0,715 μM
• Intervalo de curva estándar: 3,1–200 μM
• Reactividad: independiente de la especie

Antecedentes
El formaldehído se emplea ampliamente en la industria para una gran variedad de aplicaciones. Actúa como desinfectante y biocida, y se utiliza como fijador de tejidos y agente de embalsamamiento. El formaldehído es un metabolito clave producido durante el metabolismo normal y contribuye a las reacciones de metilación y a la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Se ha demostrado que este kit mide el formaldehído en la orina humana y en medios de cultivo de tejidos. El formaldehído es idéntico en todas las especies y tipos celulares.

Principio del ensayo
El kit de detección urinaria de formaldehído está diseñado para medir cuantitativamente el formaldehído presente en medios de cultivo tisular y muestras de orina. Se proporciona un estándar de formaldehído para generar una curva estándar para el ensayo; todas las muestras deben leerse en la curva estándar. Los estándares o las muestras diluidas se pipetean en una placa microtituladora negra. La reacción fluorescente se inicia con el reactivo de detección de formaldehído, que se introduce en cada pocillo. Tras una breve incubación, la emisión de la señal fluorescente generada se detecta en un lector de placas de microtitulación capaz de medir una fluorescencia de 510 nm utilizando una longitud de onda de excitación de 450 nm.

Especificaciones

Especificaciones

Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.

Almacenar a –20 °C.
Kit de detección fluorescente de formaldehído
Lector de microplacas
Sin genes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
VetMAX™-Gold AIV
Orina
Sin genes
96 pruebas
formaldehído
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.