Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Forma™ serie 8600 de - 86 °C
Guarde muestras de manera fiable en el congelador horizontal Forma serie 8600 de - 86 °C. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de necesidades.
10175.00€ - 14380.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | De - 50 °C a - 86 °C |
---|---|
Material de la cabina | Acero laminado en frío |
Aislamiento | Espuma de poliuretano |
Interior | Acero inoxidable |
Certificaciones/conformidad | CE, cULus, FDA clase I, UL |
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | Requisitos eléctricos | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (F x An x Al) exteriores | Requisitos eléctricos | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11386371
|
Thermo Scientific™
803CV |
Cajas (63) | 29,5 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) | 230 V/50 Hz | Europeo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11396371
|
Thermo Scientific™
813CV |
Cajas (252) | 33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm) | 230 V/50 Hz | Europeo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11306381
|
Thermo Scientific™
817CV |
Cajas (348) | 33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm) | 230 V/50 Hz | Europeo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11316381
|
Thermo Scientific™
820CV |
Cajas (396) | 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm) | 230 V/50 Hz | Europeo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Guarde muestras de manera fiable en ultracongeladores Thermo Scientific™ Forma serie 8600 de - 86 °C. Disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a una gran variedad de necesidades. Además, ofrecen todas las funciones de protección de muestras de nuestras series verticales Forma 900 y 700.
Características principales :- Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles a la altura de las rodillas en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
- El congelador mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
- Las subtapas interiores de poliestireno reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de abrir la puerta.
- El filtro lavable y fácil de extraer ofrece protección antipolvo en el condensador para evitar que descienda el rendimiento de la refrigeración y aumente el riesgo de deterioro de las muestras.
- El asa ergonómica fácil de usar de la puerta permite el manejo con una sola mano.
- Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg) que reduce el consumo de energía y mantiene el ajuste de la temperatura.
- Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta.
- Cabinas de acero laminado en frío de gran calibre, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
- Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos.
- El interior es de acero inoxidable.
Especificaciones
De - 50 °C a - 86 °C | |
Espuma de poliuretano | |
CE, cULus, FDA clase I, UL | |
Aleta y tubo, refrigerado por aire forzado | |
Forma | |
Manual | |
Bloqueo por llave | |
RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar | |
ID individual | |
Compatibilidad con Smart-Vue | |
Reducción/aumento | |
R404A (1a fase), R508B (2a fase) |
Acero laminado en frío | |
Acero inoxidable | |
Forma | |
Indicador LED de botón | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma, grabadora | |
Registrador gráfico de 7 días opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2, opcional | |
970 W | |
Compresor hermético |