Learn More
Sartorius™ Pinzas con las puntas recubiertas de silicona
Para su uso con pesos de balanza
28.40€ - 59.65€
Especificaciones
N.° por paquete | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Pinzas con silicona |
Tipo | Pinzas con silicona |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10542923
|
Sartorius™
YAW32 |
160 mm |
43.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11397504
|
Sartorius™
YAW31 |
105 mm |
28.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10767232
|
Sartorius™
YAW33 |
230 mm |
59.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para su uso con pesos de balanza
- Evita daños a la superficie de los pesos
Especificaciones
1 unidad | |
Pinzas con silicona | |
Pinzas con silicona |