Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla doble y pantalla táctil, 32 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 10 °C a 80 °C
Marca: Memmert™ IF30plus
Detalles adicionales : Peso : 48.00000kg
Descripción
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.- Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
- Escala de temperatura hasta + 80 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
- Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
CE | |
Incubadora | |
Acero inoxidable | |
De 10 °C a 80 °C | |
Color TFT | |
3 | |
Pt100 | |
704 Al × 585 An × 434 F mm | |
400 mm | |
320 mm | |
64 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
800/1,6 kW |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
32 l | |
Acero inoxidable | |
Incubadora estándar | |
IF30PLUS | |
0,1 °C | |
250 x 400 x 320 mm | |
585 mm | |
704 mm | |
250 mm | |
48 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |