Learn More
Memmert™ Estufa universal UF con sistema de circulatión de aire forzada y con SingleDISPLAY
Ideal para secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Marca: Memmert™ UF55
Detalles adicionales : Peso : 51.30000kg
Descripción
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UF de Memmert.
- Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
- Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
- Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
- El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
- Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
- Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
1,9 pies cúb. | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Circulación de aire forzado | |
De 20 °C a 300 °C | |
1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) | |
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión) | |
20 kg | |
4 | |
Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
330 x 400 x 400 mm | |
514 mm | |
400 mm | |
400 mm | |
330 mm | |
57 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
cUL, DVE, EAC, GS, CE | |
SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
53 l | |
Estufa de secado | |
Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria | |
Acero inoxidable | |
UF55 | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
Acero inoxidable | |
Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5 | |
3 años | |
585 x 784 x 514 mm | |
585 mm | |
784 mm | |
514 mm | |
76 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
1700/2000 W |