Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
106.52€ - 372.24€
Especificaciones
Tipo de producto | Aero Tote Pallet |
---|---|
Color | Black |
Certificaciones/conformidad | Food Contact Certified |
Altura (imperial) | 4.7 in. |
Altura (métrico) | 120 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17958551
|
Gilac™
G052262 |
600 mm | 400 mm |
106.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17918571
|
Gilac™
G052261 |
800 mm | 1200 mm |
372.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Food contact certified plastic pallet.
- Ideal for equipping preparation area cold rooms.
- Load capacity when stationary: 600 kg
- Load capacity in motion: 400 kg
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Especificaciones
Aero Tote Pallet | |
Food Contact Certified | |
120 mm |
Black | |
4.7 in. |