Learn More
Velp Scientifica™ Incubadora refrigerada FOC 120E Connect
El termostato refrigerado Clase A+ garantiza una excelente conectividad y un alto rendimiento en el control de temperatura con un sistema de ajuste automático.
Marca: Velp Scientifica™ F10300540
1948.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22996" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 33.00000kg
Descripción
Regulación y estabilidad térmicas
- El sistema de termorregulación Auto-Tuning garantiza homogeneidad y estabilidad térmicas óptimas (±0,5 °C)
- Temperatura de incubación seleccionable e intervalo de trabajo de 3 °C a 50 °C
- Temperatura uniforme gracias a la tecnología de ventilación VELP
- Sistema de refrigeración respetuoso con el medioambiente con una tasa de energía de clase A+
- Costes de funcionamiento bajos
Fiable y fácil de controlar
- Interfaz digital intuitiva, con tres teclas para facilitar la configuración del instrumento
- Admite hasta 2 sistemas de respirómetros VELP (2 sistemas de sensor DBO 6 o 1 sistema de sensor DBO 10)
- Tomas internas para alimentar dispositivos
- Monitorización constante conforme a GLP (buenas prácticas de laboratorio)
- Tiempo de registro ajustable (en caso de conexión a VELP Ermes y TempSoft™)
- TempSoft™ opcional incorpora umbrales de alarma alto/bajo
- Calibración rápida y sencilla
- Volumen total de 120 litros
Monitor con Velp Ermes
- Reduzca las tareas manuales diarias y las operaciones repetitivas con el control en tiempo real de FOC Connect desde cualquier lugar
- El registro de datos e información sobre el instrumento están disponibles para mejorar la productividad y reproducibilidad
- Las notificaciones y alertas inmediatas permitirán a los usuarios estar siempre informados sobre el estado de su análisis
- Aproveche las actualizaciones de software y la asistencia ad hoc inmediata, sin necesidad de consultar con técnicos especializados
Control mediante el software TEMPSoft™
- Controle hasta 10 FOC Connect a la vez
- Establezca rampas de trabajo (tiempos y temperaturas distintas) y el punto de ajuste deseado
- Supervise la temperatura interna con un gráfico específico
- Exporte datos a varios formatos
- Almacene datos de pruebas de conformidad con GLP (buenas prácticas de laboratorio)
Especificaciones
10 kg | |
Blanco | |
109 l | |
Sin iluminación | |
Ninguno | |
De 3 °C a 50 °C | |
metálica | |
No | |
±0,5 °C | |
25 meses | |
36 in | |
760 mm | |
550 mm | |
79,4 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Declaración de conformidad CE | |
No esterilizable en autoclave | |
Plástico | |
3 | |
UE, Reino Unido opcional | |
Digital, 3 dígitos | |
1 | |
±0,5 °C | |
±0,5 °C | |
550 x 540 x 912 mm | |
912 mm | |
21,7 in | |
330 mm | |
36 kg | |
230 V |