Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma
Se utiliza como método alternativo y práctico para el cierre de matraces y viales de medios estériles en lugar de usar tapones de algodón.
9.04€ - 25.05€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Poliuretano |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (aplicación) | Microbiología |
Longitud (métrico) | 50mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11512563
|
Fisherbrand™
|
38mm | 38 x 50mm |
15.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11522563
|
Fisherbrand™
|
50mm | 50 x 50mm |
25.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11502563
|
Fisherbrand™
|
25mm | 25 x 50mm |
11.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10214534
|
Fisherbrand™
|
25mm | 25 x 50mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Para su uso en aplicaciones de microbiología
- Durante el almacenamiento de los medios, es preferible cubrir los tapones con papel de aluminio para evitar la contaminación por polvo durante la extracción
- Se producirá una contracción después de un uso continuado tras la esterilización en autoclave, aunque esto depende por completo de la aplicación
- Para eliminar la posibilidad de obstruir el flujo de aire hacia el recipiente del medio, evite arrugar los tapones al ajustarlos
Especificaciones
Blanco | |
Tapón | |
50mm |
Poliuretano | |
Microbiología | |
100/Paq. |