Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Size Kit #2, Carboxylate-modified Microspheres, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, six sizes
Kit de tamaños FluoSpheres™ n.º 2, microesferas modificadas con carboxilato, fluorescente amarillo-verde (505/515), 2 % sólidos, seis tamaños
Marca:  Molecular Probes™ F8888
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10164522
  • 1510.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestras partículas Molecular Probes™ FluoShperes™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear partículas intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Este kit de tamaños FluoSpheres™ suministra 1 ml de cada uno de los tamaños 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 y 2,0 μm.
™ Especificaciones de la microesfera FluoSpheres
  • Etiqueta (Ex/EM): fluorescente amarillo-verde (505/515)
  • Diámetro nominal de la partícula: 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
  • Superficie de acoplamiento: Carboxilato
  • Sólidos: 2 %
    Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
  • Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
  • Los gránulos de sulfato de FluoSpheres™ son partículas relativamente hidrófobas que adsorben pasiva e irreversiblemente casi cualquier proteína, incluyendo la albúmina, IgG, avidina y estreptavidina.
  • Los gránulos de FluoSpheres™ de aldehído-sulfato tienen grupos de aldehído de superficie agregados, diseñados para reaccionar con proteínas y otras aminas en condiciones muy suaves.
  • Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con amina pueden acoplarse a una amplia variedad de moléculas reactivas a aminas, incluyendo los ésteres de succinimidil e isotiocianatos de haptenos y fármacos o los ácidos carboxílicos de proteínas, utilizando un carbodiimido soluble en agua.
    Aplicaciones clave de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
    Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará partículas con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, NeutrAvidin, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Prepararemos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Poliestireno
    FLUOSPHERES™
    Carboxilato
    Amarillo-verde
    Microesfera
    Temperatura ambiente
    0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2,