Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 15 μm, yellow-green fluorescent (505/515), for blood flow determination
Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 15 µm, fluorescente amarillo-verde (505/515), para la determinación del flujo sanguíneo
Marca:  Molecular Probes™ F8844
450.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11504856
  • 676.00€ / 10 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia.
Las microesferas FluoSpheres™ en el rango de tamaño de 10–15 μm se diseñaron en concreto para estudios regionales de flujo de sangre en tejidos y órganos. Típicamente para estos tipos de estudios, las microesferas se inyectan en los lugares deseados en el sistema circulatorio y finalmente se alojan en los capilares, donde se pueden extraer y la fluorescencia cuantificada. El uso de microesferas fluorescentes elimina los riesgos de radiación y los obstáculos de eliminación asociados con las microesferas etiquetadas radioactivamente. Múltiples (hasta siete o más con buena corrección espectral) simultáneamente circulante microesferas FluoSpheres™ pueden ser discriminadas. Las microesferas que han sido perfundidas o inyectadas en tejidos y órganos conservan su fluorescencia después de un corte histológico en serie. Nuestras microesferas FluoSpheres™ para la determinación del flujo sanguíneo, que están disponibles en once colores fluorescentes distinguibles, también son compatibles con sistemas analizadores de flujo sanguíneo que realizan extracción y análisis automatizados.
Especificaciones de la microesfera FluoSpheres™:
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente amarillo-verde (505/515)
  • Diámetro nominal del gránulo: 15 μm
  • Superficie de acoplamiento: Crboxilato
    Características de la superficie de acoplamiento carboxilato
    Los gránulos de FluoSpheres™ modificadas por carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
    Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
    Además de las microesferas para estudios de flujo sanguíneo, examine nuestra oferta completa de productos de microesferas fluorescentes. Entre esos productos encontrará gránulos con estas variaciones:
  • 10 colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de gránulos: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
    Opciones para microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones para microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Prepararemos pedidos personalizados bajo petición. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Gránulos de 1,0 x 106⁄ ml
    Amarillo-Verde
    Microesfera
    Temperatura ambiente
    Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
    Poliestireno
    FLUOSPHERES™
    15 μm