Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 15 μm, green fluorescent (450/480), for blood flow determination
Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 15 µm, fluorescente verde (450/480), para la determinación del flujo sanguíneo
Marca:  Molecular Probes™ F21010
472.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11534796
  • 708.00€ / 10 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia.
Las microesferas FluoSpheres™ que se encuentran en el intervalo de tamaños de 10–15 μm están específicamente diseñadas para estudios de flujo sanguíneo localizados en tejidos y órganos. Para estos tipos de estudios, normalmente se inyectan las microesferas en los lugares deseados del sistema circulatorio y finalmente se alojan en los capilares, de donde se pueden extraer y se puede cuantificar la fluorescencia. El uso de microesferas fluorescentes elimina los riesgos de radiación y los obstáculos de eliminación asociados con las microesferas etiquetadas radioactivamente. Se pueden discriminar múltiples microesferas FluoSpheres™ (hasta siete o más con buena corrección espectral) que estén circulando simultáneamente. Las microesferas que han sido perfundidas o inyectadas en tejidos y órganos conservan su fluorescencia después de un corte histológico en serie. Nuestras microesferas FluoSpheres™ para la determinación del flujo sanguíneo, disponibles en once colores fluorescentes distinguibles, también son compatibles con sistemas analizadores del flujo sanguíneo que realizan extracción y análisis automatizados.
™ Especificaciones de la microesfera FluoSpheres:
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente verde (450/480)
  • Diámetro nominal de la partícula: 15 μm
  • Superficie de acoplamiento: Carboxilato
    Características de la superficie de acoplamiento carboxilato
    Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
    Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
    Además de las microesferas para estudios de flujo sanguíneo, examine nuestra oferta completa de productos de microesferas fluorescentes. Entre esos productos encontrará gránulos con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, NeutrAvidin, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Prepararemos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    1,0 x 106 gránulos⁄ml
    Verde
    Microesfera
    Temperatura ambiente
    Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Poliestireno
    FLUOSPHERES™
    15 μm