Learn More
Molecular Probes™ Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 10 μm, azul-verde fluorescente (430/465), para determinación del flujo sanguíneo
Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 10 μm, azul-verde fluorescente (430/465), para determinación del flujo sanguíneo
Marca: Molecular Probes™ F8830
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas partículas de látex o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal formadas a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican con poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con varios de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen presentar poca o ninguna fotodecolaración, aunque se exciten con la intensa iluminación necesaria para la microscopía de fluorescencia.Las microesferas FluoSpheres™ dentro del intervalo de tamaños de 10 a 15 μm se han diseñado específicamente para estudios de flujo sanguíneo regional en tejidos y órganos. En este tipo de estudios, las microesferas se suelen inyectar en las ubicaciones deseadas del sistema circulatorio y, en último término, se alojan en los capilares, donde se pueden extraer y la fluorescencia se puede cuantificar. El uso de microesferas fluorescentes elimina los riesgos de radiación y las dificultades en la eliminación asociadas a las microesferas radiomarcadas. Se pueden discriminar múltiples (hasta siete o más con una corrección espectral adecuada) microesferas FluoSpheres™ en circulación simultánea. Las microesferas perfundidas o inyectadas en tejidos y órganos conservan su fluorescencia después de un corte histológico en serie. Nuestras microesferas FluoSpheres™ para la determinación del flujo sanguíneo, disponibles en once colores fluorescentes diferenciables, también son compatibles con analizadores de flujo sanguíneo para extracción y análisis automatizados.
Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™ :
Características de la superficie de acoplamiento de carboxilato
Los gránulos modificados por carboxilato FluoSpheres™ presentan una alta densidad de ácidos carboxílicos suspendidos en la superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina mediante reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
Opciones para microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Además de las microesferas para estudios de flujo sanguíneo, consulte nuestra gama completa de productos de microesferas fluorescentes. Entre esos productos encontrará gránulos con las siguientes variaciones:
Opciones para microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactante UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Un producto de microesfera a su medida
Preparamos pedidos personalizados a petición. Por ejemplo,™ los gránulos FluoSphere pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolor. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
3,6 x 106 partículas/ml | |
0,15 M de NaCl, 0,05 % de Tween™ 20, 0,02 % de timerosal | |
Fluorescente azul-verde | |
Poliestireno | |
1,06g/cm3 | |
10 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
Microesferas de poliestireno, 10 ml, 10 μm, azul-verde fluorescente, excitación: 430 nm, emisión máxima: 430 nm, para la determinación del flujo sanguíneo, las microesferas (también llamadas gránulos de látex o partículas de látex) son partículas esféricas dentro del intervalo de tamaños coloidales | |
Determinación del flujo sanguíneo | |
Sistema analizador de flujo sanguíneo | |
10 mL | |
9,9 ± 0,1188 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.