Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 0.04 μm, red fluorescent (580/605), 1% solids
Microesferas etiquetadas con NeutrAvidin™ FluoSpheres™, 0,04 µm, rojo fluorescente (580/605), 1 % sólidos
Marca:  Molecular Probes™ F8770
525.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10063332
  • 788.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestras partículas Molecular Probes™ FluoShperes™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear partículas intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie de la partícula.
Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente rojo (580/605)
  • Diámetro nominal de la partícula: 0,04 μm
  • Modificación de la superficie: NeutrAvidin™
  • Sólidos: 1%
    Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
  • Las partículas de FluoSpheres™ modificadas con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que las hace adecuadas para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC
  • Las partículas de sulfato de FluoSpheres™ son partículas relativamente hidrófobas que adsorben pasiva e irreversiblemente casi cualquier proteína, incluyendo la albúmina, IgG, avidina y estreptavidina
  • Las partículas de FluoSpheres™ de aldehído-sulfato tienen grupos de aldehídos de superficie agregados, diseñados para reaccionar con proteínas y otras aminas en condiciones muy suaves.
  • Las partículas de FluoSpheres™ modificadas con amina pueden acoplarse a una amplia variedad de moléculas aminorreactivas, incluyendo los ésteres de succinidil e isotiocianatos de haptenos y fármacos o los ácidos carboxílicos de proteínas, utilizando un carbodiimido soluble en agua
    Aplicaciones clave de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
    Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará partículas con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Poliestireno
    FLUOSPHERES™
    Otra modificación o etiqueta
    Rojo
    Microesfera
    Temperatura ambiente
    0,04 μm