Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos con partículas acuosas de color verde fluorescente.
198.00€ - 980.00€
Especificaciones
Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
---|---|
Concentración | 1 % de sólidos |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. |
Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua |
Color | Verde |
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11543353
|
Thermo Scientific™
G0100 |
10 mL | 1,0 μm |
400.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11878383
|
Thermo Scientific™
G0100B |
60 mL | 1,0 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11888383
|
Thermo Scientific™
G0200 |
10 mL | 2,0 μm |
399.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11898383
|
Thermo Scientific™
G0200B |
60 mL | 2,0 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11808393
|
Thermo Scientific™
G0220 |
10 mL | 2,2 μm |
198.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11818393
|
Thermo Scientific™
G0220B |
60 mL | 2,2 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11828393
|
Thermo Scientific™
G0300 |
10 mL | 3,0 μm |
400.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11838393
|
Thermo Scientific™
G0300B |
60 mL | 3,0 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11523363
|
Thermo Scientific™
G0500 |
10 mL | 5,0 μm |
399.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11858393
|
Thermo Scientific™
G0500B |
60 mL | 5,0 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11868393
|
Thermo Scientific™
G100 |
15 ml | 0,10 μm |
400.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11898393
|
Thermo Scientific™
G1000B |
60 mL | 10,0 μm |
900.00€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11878393
|
Thermo Scientific™
G100B |
90 mL | 0,10 μm |
925.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10628755
|
Thermo Scientific™
G200 |
15 ml | 0,20 μm |
401.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11838403
|
Thermo Scientific™
G200B |
90 mL | 0,20 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10516975
|
Thermo Scientific™
G25 |
15 ml | 0,03 μm |
398.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11868403
|
Thermo Scientific™
G250 |
15 ml | 0,25 μm |
401.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11878403
|
Thermo Scientific™
G250B |
90 mL | 0,25 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11858403
|
Thermo Scientific™
G25B |
90 mL | 0,03 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11888403
|
Thermo Scientific™
G300 |
15 ml | 0,30 μm |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11898403
|
Thermo Scientific™
G300B |
90 mL | 0,30 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11808413
|
Thermo Scientific™
G40 |
15 ml | 0,04 μm |
400.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11828413
|
Thermo Scientific™
G400 |
15 ml | 0,40 μm |
400.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11838413
|
Thermo Scientific™
G400B |
90 mL | 0,40 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11533323
|
Thermo Scientific™
G40B |
90 mL | 0,04 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11868413
|
Thermo Scientific™
G50 |
15 ml | 0,05 μm |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11888413
|
Thermo Scientific™
G500 |
15 ml | 0,50 μm |
398.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11898413
|
Thermo Scientific™
G500B |
90 mL | 0,50 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11878413
|
Thermo Scientific™
G50B |
90 mL | 0,05 μm |
900.00€
90 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11808423
|
Thermo Scientific™
G600 |
15 ml | 0,60 μm |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11818423
|
Thermo Scientific™
G600B |
90 mL | 0,60 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11828423
|
Thermo Scientific™
G700 |
15 ml | 0,70 μm |
400.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11838423
|
Thermo Scientific™
G700B |
90 mL | 0,70 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11848423
|
Thermo Scientific™
G75 |
15 ml | 0,08 μm |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11854792
|
Thermo Scientific™
G75B |
90 mL | 0,08 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11814862
|
Thermo Scientific™
G85 |
15 ml | 0,09 μm |
399.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824862
|
Thermo Scientific™
G85B |
90 mL | 0,09 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834862
|
Thermo Scientific™
G900 |
15 ml | 0,90 μm |
198.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844862
|
Thermo Scientific™
G900B |
90 mL | 0,90 μm |
900.00€
90 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11888393
|
Thermo Scientific™
G1000 |
10 mL | 10,0 μm |
400.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13415406
|
Thermo Scientific™
G500 |
15 ml | 0,50 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11874792
|
Thermo Scientific™
G830B |
90 mL | 0.83 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11818403
|
Thermo Scientific™
G140B |
90 mL | 0.14 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.Características:
- Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC)
- Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendado para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. | |
Verde | |
Partícula fluorescente | |
Folleto de instrucciones del paquete | |
1,59 a 589 nm (25 °C) |
1 % de sólidos | |
Microesferas de poliestireno tintadas en agua | |
Poliestireno | |
Verde fluorescente Firefli™ (468/508 nm) | |
1,05 g/cm³ | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses |