Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de fluoruro
Marke: Mettler Toledo™ 51340008
Weitere Details : Peso : 0.05000kg
Spezifikation
En ISE de fluoruro de oro | |
Membrana de estado sólido | |
De 0 °C a 80 °C | |
De 4 a 10 |