Learn More
Biochrom Lavador de microplacas Fluido 2 para placas de 96 pocillos con 2 líneas de líquido
El lavador de microplacas Biochrom Anthos Fluido 2 es un instrumento de carga superior ideal para ensayos de absorbancia y luminiscencia basados en microplacas. La capacidad de manipulación y dispensación de líquidos junto con el control por software proporcionan un rendimiento de lavado óptimo y facilidad de uso.
Marca: Biochrom 80-4000-10
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Lavador de microplacas flexible para placas de 96 o 384 pocillos
- Amplia variedad de opciones de lavado y programas que proporcionan las máximas opciones de aplicación
- Bombas de aspiración y dispensación sin presión y con bajo nivel de ruido
- Función de aclarado automático que evita la obstrucción de la vía del líquido
Especificaciones
USB 2.0 (cable USB A a B) | |
2 | |
50 - 2000 μL en incrementos de 50 μL | |
± 1 μL | |
LCD | |
15 - 85 %, sin condensación (funcionamiento) | |
46 x 21 x 21cm | |
Tensión de funcionamiento de 100 V - 240 V, 180 V - 250 V con detección automática |
Lavador de microplacas Fluido 2 para placas de 96 pocillos con 2 líneas de líquido | |
0,25 % a 1,0 OD a 450 nm | |
Placas de 96 pocillos | |
6,2kg | |
ELISA | |
50 μl | |
13,6 libras |
Solo para uso en investigación