Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido flufenámico, 97 %
Catalog Number p-133331
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
530-78-9
C14H10F3NO2
281.22
MFCD00002422
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
3371
CHEBI:42638
ácido 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
530-78-9
C14H10F3NO2
281.22
MFCD00002422
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
3371
CHEBI:42638
ácido 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Flufenamic acid
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 14, III, 905
Índice Merck 15, 4163
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0265g/L (37°C). Other solubilities: soluble in ethanol (6.9g/L at 37°C),chloroform,(19g/L at 37°C),dmso,cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flufenamic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.