Learn More
3M™ Sistema regulador de caudal de aire Flowstream™
Marca: 3M™ 7100005806
328.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Regulador Flowstream | |
Presión de trabajo de 3-8 bares | |
Silbido de advertencia integrado, filtro de carbón activado integrado, mecanismo de giro de correa, conexión auxiliar para herramientas neumáticas, silenciador integrado (<65dBA) | |
1 unidad |