Learn More
Molecular Probes™ Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Kit de referencia de tamaño de partículas submicrométrico para citometría de flujo
Marca: Molecular Probes™ F13839
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
El kit de referencia de tamaño de partículas submicrométrico para citometría de flujo proporciona seis tamaños de gránulos fluorescentes de color verde (que varían en diámetro de 0,02 μm a 2,0 μm) envasados en viales individuales. Cada gránulo posee un tamaño uniforme y los colorantes fluorescentes de color verde se ubican en el interior del mismo, lo que permite que sea más brillante y fotoestable que los gránulos con tinción de superficie convencionales.Estos patrones de tamaño pueden ayudar a identificar biopartículas pequeñas como exosomas, bacterias y virus en muestras experimentales. Este kit también se puede utilizar como herramienta para verificar el rendimiento del instrumento y establecer los parámetros adecuados para analizar partículas submicrométricas, como:
Los diámetros de los gránulos se determinan mediante microscopía electrónica de transmisión, y los gránulos se proporcionan como suspensiones de 2 ml con una densidad de ∼ 1× 106 gránulos/ml.
Especificaciones
Almacenar entre 2 ° y 8 °C. NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS. | |
Kit de referencia de tamaño de partículas para citometría de flujo | |
Verde | |
0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.