Learn More
Invitrogen™ Estación de adquisición de imágenes de células FLoid™
Solución de imágenes asequible y fácil de usar para la detección y verificación rápidas de muestras etiquetadas con fluorescencia
Marca:  Invitrogen™ 4471136
9953.83 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 15520390
  • 14930.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Requires : Impresora
Descripción
Descripción
Utiliza un diseño de platina abierta que proporciona la máxima flexibilidad de los recipientes para portaobjetos, cubreobjetos, placas de cultivo multipocillos o incluso matraces T75. Captura la luz transmitida y e imágenes fluorescentes de tres colores de células y muestras en la mesa de trabajo sin necesidad de formación específica ni personal especializado. La interfaz de usuario sencilla, el proceso de adquisición de imágenes optimizado y la pantalla multicolor en tiempo real permiten a los usuarios producir imágenes de alta calidad con pocos clics del ratón.
  • Sencillez: Sistema totalmente integrado con interfaz de usuario intuitiva y multilingüe
  • Velocidad: Obtenga resultados en un instante, sin calentamiento, enfriamiento ni cambios de filtro
  • Comodidad: Capture e imprima imágenes en su mesa de trabajo en lugar de en el cuarto oscuro
  • Información: Proporciona información sobre protocolos y reactivos Molecular Probes™ a través de la interfaz de usuario
  • Solidez: Sin piezas móviles y LED de larga duración para un uso diario fiable
  • Imágenes de alta calidad en cualquier lugar del laboratorio
  • Versátil y fácil de utilizar
  • Rápida y fiable
  • Generador de imágenes de rutina para todos los usuarios
Especificaciones del sistema
  • Objetivo: Fijo de 20X de plano de fluorita, abertura numérica (NA) = 0,45; distancia de trabajo (WD) = 5,9 mm
  • Canales en color: 4 canales (fase de escape, fluorescencia azul, verde y roja)
  • Iluminación: LED (50 000 horas de duración), intensidad ajustable
  • Excitación: Canal azul: 390/40 nm; canal verde: 482/18 nm; canal rojo: 586/15 nm
  • Emisión: Canal azul: 446/33 nm; canal verde: 532/59 nm; canal rojo: 646/68 nm
  • Imágenes capturadas: Monocromo de 16 bits, TIFF, PNG, JPG o BMP (129 x 964 píxeles)
  • Pantalla LCD: color de 15 pulg.; resolución de pantalla de 1366 x 768 píxeles; resolución de imagen de 1296 x 964 píxeles; inclinación ajustable
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de muestras de inmunofluorescencia
Información de órdenes
An x Al x F: 40 x 54 x 35 cm (16 x 21 x 14 pulg.) Peso: 12,7 kg (28 lb) Condición de envío: Temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Estación de adquisición de imágenes de células
54cm
35cm
40cm
21 in
14 in
16 in