Learn More
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters for IsoRack
Add flexibility to your liquid handling applications with these IsoRack adapters
170.00€ - 178.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Cubo Flex |
N.º de lugares | 96 |
N.° por paquete | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10224032
|
Eppendorf™
5825708008 |
0,5 mL |
170.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10171362
|
Eppendorf™
5825709004 |
1,5 a 2 ml |
178.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- IsoRack adapters to support 0.5 mL and 1.5/2.0 mL IsoRacks during centrifugation
- Adapters can be used in Eppendorf plate rotors A-2-DWP and A-4-81- MTP/Flex
Especificaciones
Adaptador | |
Cubo Flex | |
96 | |
2/paq. |