Learn More
Fisherbrand™ Protector de radiación gamma en forma de reloj de arena
El acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad
- Base plana, 30 x 45 cm
- Base de 30 x 30 cm
Especificaciones
Ángulo de 15° | |
Protector de radiación gamma |