Learn More
Fisherbrand™ Vial pequeño de base plana
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios. Los frascos para muestras de vidrio de cuello de rosca Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio neutro transparente de tipo 1B.
Marca:  Fisherbrand™
40.91 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.90880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15334789
  • 61.65€ / paquete de 190
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con tamaños de cuello estándar
  • Opciones de formato alto y achaparrado
  • 1 Dram equivale a aproximadamente 3,55 ml
  • Cierre no incluido; consulte el tapón de rosca negro, 15314799
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Adecuado para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios
Perfil alto
Plano
96 mm
Vial pequeño de fondo plano
23 mm
28 ml
Rosca
Rosca
Tapón de rosca; no incluido.
190/paq.