Learn More
Fisherbrand™ Protectores de seguridad radiológica gamma
Protector de radiación en ángulo fijo de 15 grados perfecto para la protección contra la radiación gamma.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12317177
  • 1095.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gamma – Ángulo fijo pequeño de 15° – Base plana de 30 x 45 cm, base de 30 x 30 cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Protector gamma
300 mm
450 mm
35 mm