Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas multiusos con posición fija
Se utiliza para sostener aparatos con un ángulo fijo de 90 grados cerca del marco del laboratorio cuando no se requiere un ajuste después de la configuración. Las pinzas multiusos con posición fija Cole-Parmer™ resultan ideales para una alineación precisa de buretas, termómetros y condensadores de reflujo.
Marca: Cole-Parmer™ 08022-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100 °C, revestimientos de fibra de vidrio. Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble. Las abrazaderas de ajuste doble ofrecen mayor flexibilidad en una gama más amplia. Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio. Las abrazaderas incluyen un conector integral que acepta varillas de hasta 19 mm de diámetro. Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos.Especificaciones
1 unidad | |
Zinc niquelado | |
Se utiliza para sujetar el aparato en un ángulo de 90° fijo cerca del marco de laboratorio donde no se requiere ningún ajuste después de la configuración | |
13,3 |
Pinzas de uso general | |
Bureta | |
77 mm | |
Medio |