Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
730.00€ - 1045.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5430/5430R |
Ángulo | Fijo |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13477916
|
Eppendorf™
5427739009 |
6 x 15/50 ml |
1045.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13276928
|
Eppendorf™
5427752005 |
24 columnas de centrifugación |
935.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13286928
|
Eppendorf™
5427753001 |
30 x 1,5/2 ml |
730.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13206938
|
Eppendorf™
5427754008 |
48 x 1,5 mL |
850.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo | |
Centrífugas 5430/5430R | |
Fijo |