Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ Plus FP30
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
en la oferta
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ± 0,5 % del valor medido |
---|---|
Calibración | Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda |
Intervalo (conductividad) | De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm |
Resolución (conductividad) | Intervalo automático |
Compensación de la temperatura | Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15533380
|
Mettler Toledo™
30266945 |
Kit estándar FP30 | Medidor FP30, sensor de pH LE703, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm), certificado de prueba | Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta |
en la oferta
1 unidad |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15523380
|
Mettler Toledo™
30266944 |
Solo medidor FP30 | Medidor FP30, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm), certificado de prueba | Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit |
en la oferta
1 unidad |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
- Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4.3 pulg para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- Puertos RS232 o USB para exportar datos directamente a una impresora o a un PC para su posterior procesamiento
- Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda
- Entrada de sensor Mini-DIN
- Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de conductividad: De 0.01 μS/cm a 500 mS/cm
- Resolución de conductividad: Intervalo automático
- Precisión de conductividad: ± 0.5 % del valor medido
- Intervalo de TDS: De 0.01 mg/l a 300 g/l
- Resolución de TDS: Intervalo automático
- Precisión de TDS: ± 0.5 % del valor medido
- Intervalo de salinidad: De 0.00 a 42 psu
- Resolución de salinidad: Intervalo automático
- Precisión de salinidad: ± 0.5 % del valor medido
- Escala de temperatura: - 5 °C a + 105 °C (23 °F a 221 °F)
- Resolución de temperatura: 0.1 °C
- Exactitud de temperatura: 0.3 °C
- Compensación de la temperatura: Lineal: de 0.00 %/ °C a 10.00 %/ °C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
- Fuente de alimentación: de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensiones: 22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 pulg)
- Peso: 0.63 kg (1.4 lb.)
- Solo medidor FP30: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar FP30: Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
Especificaciones
± 0,5 % del valor medido | |
De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm | |
Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C | |
0,1 °C | |
200 mediciones, calibración de corriente | |
Mini-DIN | |
0,63 kg | |
100/240V |
Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda | |
Intervalo automático | |
De 32° a 212 °F | |
0,3 °C | |
Puertos RS232 o USB | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
50/60Hz |