Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ Plus FP20:
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
800.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±1 |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
Exactitud (temperatura) | 0,3 °C |
Detalles de gestión de datos | RS232, USB |
Calibración | Lineal/segmentado |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15583370
|
Mettler Toledo™
30266940 |
Kit FP20 Micro | Medidor de pH FP20, sensor de pH LE422, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo |
1050.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15563360
|
Mettler Toledo™
30266628 |
Kit estándar FP20 | Medidor de pH FP20, sensor de pH LE438, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH, soporte de electrodo | Amplia gama de muestras acuosas generales |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15593370
|
Mettler Toledo™
30266941 |
Kit FP20 TRIS | Medidor de pH FP20, sensor de pH LE420, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Apta para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio |
990.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15573360
|
Mettler Toledo™
30266629 |
Kit FP20 Bio | Medidor de pH FP20, sensor de pH LE410, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Resultados rápidos en muestras acuosas como ácidos, bases |
1045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15553360
|
Mettler Toledo™
30266627 |
Solo medidor FP20 | Medidor de pH FP20, cargador, certificado de prueba, guía de medición de pH | Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit |
800.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Diseño compacto con carcasa ABS
- Retire el soporte de sensor después de su uso y almacénelo en el lateral del medidor
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4.3 pulg para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el funcionamiento
- Puertos RS232 o USB para exportar los datos directamente a una impresora o PC para procesamiento adicional
- Compensación de temperatura ATC y MTC
- Calibración lineal/segmentada de cinco puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
- Entradas para sensor de 30 kiloohmios BNC, Cinch y NTC
- Incluye registro del punto final automático y manual, señal acústica de punto final, señal visual de punto final
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de pH: de - 2.00 a 16.00
- Resolución de pH: 0.01/0.1
- Exactitud del pH: ±:0.01
- Intervalo de mV: de 2000 a 2000 mv
- Resolución de mV: 1 mV
- Exactitud de mV: ± 1 mV
- Escala de temperatura: de -5 ° a + 105 °C (de 23 ° a 221 °F)
- Resolución de temperatura: 0.1 °C
- Exactitud de temperatura: 0.3 °C
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración actual
- Fuente de alimentación: de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
- Dimensiones: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pulg)
- Peso: 0.63 kg (1.4 lb)
- Solo medidor FP20: apto para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar FP20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
- Kit biológico FP20: apto para resultados rápidos en muestras acuosas como ácidos, bases
- Microkit FP20: apto para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo
- Kit TRIS FP 20: apto para aplicaciones exigentes, muestras sucias como emulsiones, muestras oleaginosas, aguas residuales, TRIS
Especificaciones
±1 | |
0,3 °C | |
Lineal/segmentado | |
0,01, 0,1 | |
1mV | |
De 23° a 221 °F | |
LCD | |
BNC, Cinch, sensores NTC de 30 kiloohmios | |
0,63 kg | |
ATC y MTC | |
50/60 Hz |
± 0,01 | |
RS232, USB | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
Desde 2000 hasta 2000 | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C | |
200 mediciones, calibración actual | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
120/240 V |