Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca: SCAT™ 160142
20.70 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Conector para tubos | |
6,4-8 mm | |
Sistemas de HPLC/UHPLC | |
Tapones de residuos de seguridad |
Blanco | |
Autoclavable, Esterilizable en autoclave | |
Straight Tube Connector (6.4 to 8 mm ID) | |
PTFE |