Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca:  SCAT™ 107059
20.70 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10292320
  • 26.20€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Conector
2.3 mm
Sistemas de HPLC/UHPLC
Fitting with Integrated Ferrule (2.3 mm OD)
PFA
Color morado
2.3 mm
5 unidad
Tapones de seguridad/tapones de seguridad para residuos