Learn More
Fisherbrand™ Write-On Tape
Sticks to glass, plastic, paper and wood.
5.15€ - 7.40€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Formato | Cinta |
Tipo de producto | Cinta Write-On™ |
Para utilizar con (aplicación) | Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17807301
|
Fisherbrand™
|
0,5 in | 60 yd |
7.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17897291
|
Fisherbrand™
|
1,5 in | 14 yd |
5.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Can be used in temperatures from -23°C to +121°C (-9°F to +250°F)
- Well suited for use in autoclaves, refrigerators, deep freeze, sterilizers, and incubators
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Resists oil, water, and acid
Especificaciones
Blanco | |
Cinta Write-On™ | |
1 unidad | |
De -23 °C a +121 °C |
Cinta | |
Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora | |
De -9 F a 250 °F |