Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con pulverizador ajustable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 ml
1000 ml
Descripción
Manipule soluciones frías o calientes, basadas en disolventes o acuosas mediante los frascos de lavado Fisherbrand™ con pulverizador regulable.
Tipo de vaporización ajustable: «vapor fino» para placas de TLC; «aguja» para lavado de instrumental de vidrio; «flujo grande» para el chorro potente necesario para lavar filtros.“”“”“”
- El frasco está hecho de polietileno de alta densidad
- El pulverizador es de polipropileno
- El gatillo permite una pulverización controlada con una sola mano y con solo ejercer una ligera presión
- Las marcas grabadas muestran cuánto líquido queda
- La forma cuadrada ocupa poco espacio en la mesa de trabajo y asegura un centro de gravedad bajo
Especificaciones
Capacidad | 240 ml |
Capacidad (métrico) | 240 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Incluye | Pulverizador ajustable de polipropileno |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
Forma | Bajo |