Learn More
Fisherbrand™ Bomba de pipeta universal
Su fácil manejo con una mano ofrece resultados de valoración exactos
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05850kg
Descripción
- Fabricado con polietileno de alto grado
- Compatible con pipetas serológicas y de vidrio
- Ideal para titulaciones de ácido y jabón
- Marcas claras que facilitan la medición
- 10Pipeta de ml marcada en incrementos de 0,10 ml
- Pipeta de 25 ml marcada en incrementos de 0,20 ml
- El giro de la ruedecilla regulable permite aspirar y dispensar líquidos
- La palanca lateral permite la dispensación de todo el contenido
El modelo de 25 ml se adapta tanto a pipetas de 10 como de 25 ml
Especificaciones
Rojo | |
Polietileno | |
Pipeteador, controlador de pipeta | |
25 ml |