Learn More
Fisherbrand™ Cestillos de inmersión para baños de ultrasonidos
Para su uso con los limpiadores ultrasónicos de frecuencia dual Fisherbrand Serie 112xx
16.00€ - 65.00€
Especificaciones
Tipo | Cestillo de inmersión |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 |
Código de producto | Marca | Material | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10196162
|
Fisherbrand™
|
Acero inoxidable | 78 x 60 mm |
65.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10611432
|
Fisherbrand™
|
Polipropileno | 74 x 50 mm |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10089320
|
Fisherbrand™
|
Acero inoxidable | 59 x 60 mm |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Malla fina para ofrecer seguridad a las piezas pequeñas
- Disponibles en polipropileno o acero inoxidable
- Asa extralarga para facilitar el uso
Especificaciones
Cestillo de inmersión | |
Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 |