Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de cristal con cubierta
El vaso de precipitados de cristal con cubierta Fisherbrand™ es un accesorio ideal para los baños de ultrasonidos Fisherbrand™ 11211. Esta es una opción segura y económica para cualquier laboratorio.
17.30€ - 49.85€
Especificaciones
Tipo | Vaso de precipitados |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 |
Incluye | Tapa |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12652525
|
Fisherbrand™
|
20,28 oz | 0,6 L | Vaso de precipitados |
17.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12662525
|
Fisherbrand™
|
33,81 oz | 1 L | Vaso de precipitados |
49.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cristal transparente para facilitar la visualización
- Diseño estable que evita caídas
- Tapa fácil de abrir y cerrar
- Diseño graduado
- Capacidad: de 0.6 l a 1 l
Especificaciones
Vaso de precipitados | |
Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 | |
Tapa | |
Vidrio |